D-(+)-Glucurono-6,3-lactone para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41864.0025 8.41864.0100 8.41864.0500
8.41864.0025EA 36.6 EUR
8.41864.0025 8.41864.0100 8.41864.0500
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone para síntesis, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formula: C₆H₈O₆
Número MDL: MFCD00135622
Núm. CAS: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 170 - 175 °C
Molar Mass 176.12 g/mol