D-Glucoronic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: D-(+)Glucuronic acid, D-Glucuronic acid, D-(+)-glucuronic acid, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
309880250 309880100 309881000
ACRO309880250EA 272 EUR
ACRO309880250 ACRO309880100 ACRO309881000
D-Glucoronic acid 98%
D-Glucoronic acid
Formula: C₆H₁₀O₇
Pto. de fusión: 158…162 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00166981
Núm. CAS: 6556-12-3
EINECS: 229-486-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Specific optical rotation +35.5° to +37.5° (20°C, 589 nm) (c=6, H2O) (after 4 h)
Titration with NaOH ≥97.5 %