D-Glucoronic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
G0302-25G
G0302-5G
TCIAG0302-25GEA
112
EUR
TCIAG0302-25G
TCIAG0302-5G
D-Glucoronic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
D-Glucoronic acid
Formula:
C₆H₁₀O₇ Pto. de fusión: 153°C |
Número MDL:
MFCD00166981 Núm. CAS: 6556-12-3 EINECS: 229-486-4 Índice Merck: 14,04465 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +34.0 ~ +38.0 deg (C=6, H2O) |