Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
19368.04
19368.09
19368.18
19368.04EA
37.1
EUR
19368.04
19368.09
19368.18
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex
CAS No.: 54678-23-8
Molecular Formula: CuBr.S(CH3)2
Formula Weight: 205.58
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale brown or pale green
Melting Point: 124-129° dec.
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00043295
Formula:
C₂H₆BrCuS Pto. de fusión: 124…129 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043295 Núm. CAS: 54678-23-8 EINECS: 259-292-5 ADR: 9,III |