AMPSO solución tampónpH 8,5 (0,2 mol/l)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62328.AE
J62328.AK
J62328.AEEA
62.8
EUR
J62328.AE
J62328.AK
AMPSO solución tampónpH 8,5 (0,2 mol/l)
Tampones
Tampones biológicos
CAS No.: 102029-60-7
Storage temperature: 2 to 8 °C
Physical form: liquid
Appearance: colourless
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00067500