BIS-TRIS propano solución tampón pH 6,5 (0,5 mol/l)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62354.AE
J62354.AK
J62354.AEEA
85.1
EUR
J62354.AE
J62354.AK
BIS-TRIS propano solución tampón pH 6,5 (0,5 mol/l)
Tampones
Tampones biológicos
CAS No.: 64431-96-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00004689