HEPES solución tampón pH 7 (0,5 mol/l)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J60064.AE J60064.AK J63002.AE J63002.AK J61047.AE J61047.AK J60463.AE J60463.AK J61275.AE J61275.AK J63218.AE J63218.AK
J60064.AEEA 75 EUR
J60064.AE J60064.AK J63002.AE J63002.AK J61047.AE J61047.AK J60463.AE J60463.AK J61275.AE J61275.AK J63218.AE J63218.AK
HEPES solución tampón pH 7 (0,5 mol/l)
Tampones Tampones biológicos
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158