HEPES solución tampón pH 9 (1 mol/l)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J60712.AK J60712.AP J61017.AK J61017.AP J60440.AK J60440.AP J62688.AK J62688.AP J61360.AK J61360.AP J63578.AK J63578.AP
J60712.AKEA 171 EUR
J60712.AK J60712.AP J61017.AK J61017.AP J60440.AK J60440.AP J62688.AK J62688.AP J61360.AK J61360.AP J63578.AK J63578.AP
HEPES solución tampón pH 9 (1 mol/l)
Tampones Tampones biológicos
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Physical form Liquid Liquid Liquid
CAS No. 7365-45-9 7365-45-9 7365-45-9
MDL No. MFCD00006158 MFCD00006158 MFCD00006158
Apariencia Colourless
Temperatura de almacenamiento 2°C to 8°C 2°C to 8°C