PIPES solución tampón pH 5,5 (0,5 mol/l)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J61786.AE J61786.AK J61224.AE J61224.AK J61406.AE J61406.AK J63234.AE J63234.AK J63617.AE J63617.AK
J61786.AEEA 91.7 EUR
J61786.AE J61786.AK J61224.AE J61224.AK J61406.AE J61406.AK J63234.AE J63234.AK J63617.AE J63617.AK
PIPES solución tampón pH 5,5 (0,5 mol/l)
Tampones Tampones biológicos
Liquid
CAS No.: 5625-37-6
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00006159
Precaución: Storage Temperature: 2 to 8 °C