Tampón TRIS en solución pH 7.2 (0,5 mol/l)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62287.AP J62287.K2 J61141.AP J61141.K2 J61144.AP J61144.K2 J62131.AP J62131.K2 J63735.AP J63735.K2
J62287.APEA 67.1 EUR
J62287.AP J62287.K2 J61141.AP J61141.K2 J61144.AP J61144.K2 J62131.AP J62131.K2 J63735.AP J63735.K2
Tampón TRIS en solución pH 7.2 (0,5 mol/l)
Tampones Tampones biológicos
CAS No.: 77-86-1
MDL No.: MFCD00004679