Tampón TRIS en solución pH 8 (1 mol/l), biotechnology grade
Proveedor: VWR Chemicals
E199-100MLEA 63.9 EUR
E199-100ML E199-500ML
Tampón TRIS en solución pH 8 (1 mol/l), biotechnology grade
Tampones Tampones de clonación
Tris (hydroxymethyl) aminomethane.
  • Biotechnology grade
  • pH @25 °C: 7,9 to 8,1
Storage: room temperature