Tampón TRIS en solución pH 9 (1 mol/l)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62264.AP
J60707.AP
J62993.AP
J61038.AP
J61429.AP
J62264.APEA
93.9
EUR
J62264.AP
J60707.AP
J62993.AP
J61038.AP
J61429.AP
Tampón TRIS en solución pH 9 (1 mol/l)
Tampones
Tampones biológicos
Colourless odourless TRIS buffers filtered.
CAS No.: 77-86-1
MDL No.: MFCD00004679
Precaución: Store at ambient temperatures.