Diosmin ≥85.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D3908-25G D3908-5G
TCIAD3908-25GEA 101 EUR
TCIAD3908-25G TCIAD3908-5G
Diosmin ≥85.0% (by HPLC)
Diosmin
Formula: C₂₈H₃₂O₁₅
Pto. de fusión: 280°C
Número MDL: MFCD00009772
Núm. CAS: 520-27-4
EINECS: 208-289-7
Índice Merck: 14,03297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0f06cf7a824b62649561a871eaa782919f6f9e0&vid=e0f06cf7a824b62649561a871eaa782919f6f9e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Specific rotation [a]20/D -116 ~ -126 deg (C=0.5, 0.1mol/L NaOH sol.)