Aluminium magnesium isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol , 99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Magnesium aluminum i-propoxide
36591.AC 36591.AE
36591.ACEA 101 EUR
36591.AC 36591.AE
Aluminium magnesium isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol , 99.9% (metals basis)
Aluminium magnesium isopropoxide
Purity: 99.9% CAS No.: 69207-83-6 Molecular Formula: Mg[Al(OCH(CH3)2)4]2 Formula Weight: 550.53 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Boiling Point: 130-142°/2.0mm UN No.: 1219 MDL No.: MFCD00070426
Formula: C₂₄H₅₆Al₂MgO₈
Pto. Ebullición: 130…142 °C (2,0 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070426
Núm. CAS: 69207-83-6
UN: 1219
ADR: 3,II