N(α)-Boc-D-histidine
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: Boc-D-His-OH
8.53090.0025 8.53090.0005
04-13-0014-25EA 941 EUR
04-13-0014-25 04-13-0014-5
N(α)-Boc-D-histidine
N(α)-Boc-D-histidine
Formula: C₁₁H₁₇N₃O₄
Número MDL: MFCD00037851
Núm. CAS: 50654-94-9