N(α)-Boc-L-histidine 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Boc-His-OH
275590010
275590050
275590250
ACRO275590010EA
29.5
EUR
ACRO275590010
ACRO275590050
ACRO275590250
N(α)-Boc-L-histidine 99+%
N(α)-Boc-L-histidine
Formula:
C₁₁H₁₇N₃O₄ MW: 255.3 g/mol Pto. de fusión: 196…199 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065576 Núm. CAS: 17791-52-5 EINECS: 241-768-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
TLC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | +24.5° to +26.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3OH) |