N(α)-Boc-L-histidine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Boc-His-OH
B22042.03
B22042.06
B22042.03EA
24.7
EUR
B22042.03
B22042.06
N(α)-Boc-L-histidine ≥98%
N(α)-Boc-L-histidine
Purity: 98+%
CAS No.: 17791-52-5
Molecular Formula: C11H17N3O4
Formula Weight: 255.27
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 755289
Formula:
C₁₁H₁₇N₃O₄ MW: 255.3 g/mol Pto. de fusión: ∼ 198 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065576 Núm. CAS: 17791-52-5 EINECS: 241-768-9 |