N(α)-Boc-L-histidine
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: Boc-His-OH
8.53044.0100 8.53044.0025
04-12-0019-100EA 0 EUR
04-12-0019-100 04-12-0019-25
N(α)-Boc-L-histidine
N(α)-Boc-L-histidine
Formula: C₁₁H₁₇N₃O₄
MW: 255.3 g/mol
Número MDL: MFCD00065576
Núm. CAS: 17791-52-5
EINECS: 241-768-9