Folic acid 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
216630100
216630500
216632500
ACRO216630100EA
86.2
EUR
ACRO216630100
ACRO216630500
ACRO216632500
Folic acid 97%, puro
Folic acid
Formula:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Pto. de fusión: 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079305 Núm. CAS: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8.5 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
HPLC | ≥96.0 % |