Retinoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: all-trans-Retinoic acid, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, ATRA, Vitamin A acid, Tretinoin
207341000 207340010 207340050
ACRO207341000EA 50.3 EUR
ACRO207341000 ACRO207340010 ACRO207340050
Retinoic acid 97%
Retinoic acid
Formula: C₂₀H₂₈O₂
MW: 300.44 g/mol
Pto. de fusión: 179…184 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00001551
Núm. CAS: 302-79-4
EINECS: 206-129-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 184 °C
HPLC ≥96.0 %