Retinoic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: all-trans-Retinoic acid, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, ATRA, Vitamin A acid, Tretinoin
44540.02 44540.04 44540.77
44540.02EA 165 EUR
44540.02 44540.04 44540.77
Retinoic acid ≥98%
Retinoic acid
Purity: 98% CAS No.: 302-79-4 Molecular Formula: C20H28O2 Formula Weight: 300.44 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Beilstein Reference: 2057223 Merck Reference: 14,8165 MDL No.: MFCD00001551
Formula: C₂₀H₂₈O₂
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001551
Núm. CAS: 302-79-4
EINECS: 206-129-0
Índice Merck: 14,8165