Retinoic acid ≥93.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
R0064-1G
R0064-5G
TCIAR0064-1GEA
107
EUR
TCIAR0064-1G
TCIAR0064-5G
Retinoic acid ≥93.0% (by HPLC)
Retinoic acid
Formula:
C₂₀H₂₈O₂ |
Número MDL:
MFCD00001551 Núm. CAS: 302-79-4 EINECS: 206-129-0 Índice Merck: 14,08165 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 93.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |