D-(-)-Luciferin
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
337050500 337050100
ACRO337050500EA 763 EUR
ACRO337050500 ACRO337050100
D-(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Formula: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MW: 280,3228 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00042929
Núm. CAS: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
UV Lambda max 266 to 270 nm (c=1, CH3OH)
Specific optical rotation -32.0° to -36.0° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF)
Molar extinction coefficient ≥6900 l/(mol.cm) (266 to 270 nm, c=1, CH3OH)