D-(-)-Luciferin ≥98.0% (by HPLC) chemiluminescence reagent
Proveedor: TCI
Sinónimos:
D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
A5030-10MG
A5030-50MG
TCIAA5030-10MGEA
73
EUR
TCIAA5030-10MG
TCIAA5030-50MG
D-(-)-Luciferin ≥98.0% (by HPLC) chemiluminescence reagent
D-(-)-Luciferin
Formula:
C₁₁H₈N₂O₃S₂ MW: 280,3228 g/mol Pto. de fusión: 186°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00042929 Núm. CAS: 2591-17-5 EINECS: 219-981-3 Índice Merck: 14,04086 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 90.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -30.0 to -34.0 deg (C=1, DMF) |
Luminescent test | to pass test |