D-(-)-Luciferin potassium salt
Proveedor: Biotium
10101-2 10101 10101-1
10101-2EA 1170 EUR
10101-2 10101. 10101-1
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Formula: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
Número MDL: MFCD00044928
Núm. CAS: 115144-35-9