Lansoprazole ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
J62008.ME
J62008.03
J62008.06
J62008.MEEA
84
EUR
J62008.ME
J62008.03
J62008.06
Lansoprazole ≥98%
Lansoprazole
Purity: 98+%
CAS No.: 103577-45-3
Molecular Formula: C16H14F3N3O2S
Formula Weight: 369.36
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Melting Point: 173-175°
Merck Reference: 14,5362
MDL No.: MFCD00866873
A proton pump inhibitor
Formula:
C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S Pto. de fusión: 173…175 °C |
Número MDL:
MFCD00866873 Núm. CAS: 103577-45-3 Índice Merck: 14,5362 |