Lansoprazole
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos:
2-(((3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
13627-500
13627-1
13627-5
13627-10
CAYM13627-500EA
57.2
EUR
CAYM13627-500
CAYM13627-1
CAYM13627-5
CAYM13627-10
Lansoprazole
Lansoprazole
Formula:
C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S MW: 369,36 g/mol |
Número MDL:
MFCD00866873 Núm. CAS: 103577-45-3 |