Lansoprazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(((3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
L0233-1G
L0233-5G
TCIAL0233-1GEA
67
EUR
TCIAL0233-1G
TCIAL0233-5G
Lansoprazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Lansoprazole
Formula:
C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S Pto. de fusión: 170°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00866873 Núm. CAS: 103577-45-3 Índice Merck: 14,05362 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |