1,3,5-Triethynylbenzene ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B22417.03 B22417.06
B22417.03EA 173 EUR
B22417.03 B22417.06
1,3,5-Triethynylbenzene ≥98%
1,3,5-Triethynylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 7567-63-7 Molecular Formula: C12H6 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 105-107° UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00068621
Formula: C₁₂H₆
Pto. de fusión: 105…107 °C
Densidad: 1,05
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068621
Núm. CAS: 7567-63-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III