1,3,5-Triethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2760-1G T2760-5G
TCIAT2760-1GEA 119 EUR
TCIAT2760-1G TCIAT2760-5G
1,3,5-Triethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Triethynylbenzene
Formula: C₁₂H₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068621
Núm. CAS: 7567-63-7
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fa68528bbb84644c322fe8380eb6efadedf3d8e&vid=4fa68528bbb84644c322fe8380eb6efadedf3d8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C