2-Sulphobenzoic cyclic anhydride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-sulphobenzoic anhydride, 2-sulphobenzoic acid cyclic anhydride
184750250 184751000
ACRO184750250EA 79 EUR
ACRO184750250 ACRO184751000
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride 95%
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Formula: C₇H₄O₄S
MW: 184,17 g/mol
Pto. Ebullición: 184…186 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 116…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005879
Núm. CAS: 81-08-3
EINECS: 201-322-6
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥94 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water)