2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13314.14 A13314.22 A13314.36
A13314.14EA 80.4 EUR
A13314.14 A13314.22 A13314.36
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥94%
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Purity: 94% CAS No.: 81-08-3 Molecular Formula: C7H4O4S Formula Weight: 184.17 Melting Point: ca 120° Boiling Point: 184-186°/18mm MDL No.: MFCD00005879
Formula: C₇H₄O₄S
Pto. Ebullición: 184…186 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: ∼ 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005879
Núm. CAS: 81-08-3
EINECS: 201-322-6