2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-sulphobenzoic anhydride, 2-sulphobenzoic acid cyclic anhydride
S0124-25G S0124-500G S0124-100G
TCIAS0124-25GEA 85 EUR
TCIAS0124-25G TCIAS0124-500G TCIAS0124-100G
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Formula: C₇H₄O₄S
MW: 184,17 g/mol
Número MDL: MFCD00005879
Núm. CAS: 81-08-3
EINECS: 201-322-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e5b0519b90d279ec06c0ccca1bdf745c910451c&vid=2e5b0519b90d279ec06c0ccca1bdf745c910451c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 123.0 to 128.0 deg-C