Bis(pinacolato)diboron 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
330570010 330570050 330570250 330571000
ACRO330570010EA 48.7 EUR
ACRO330570010 ACRO330570050 ACRO330570250 ACRO330571000
Bis(pinacolato)diboron 98%
Bis(pinacolato)diboron
Formula: C₁₂H₂₄B₂O₄
Pto. de fusión: 135…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799570
Núm. CAS: 73183-34-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or platelets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥97.5 %