Bis(pinacolato)diboron ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane), 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
L16088.06
L16088.03
L16088.14
L16088.06EA
145
EUR
L16088.06
L16088.03
L16088.14
Bis(pinacolato)diboron ≥98%
Bis(pinacolato)diboron
Purity: 98+%
CAS No.: 73183-34-3
Molecular Formula: C12H24B2O4
Formula Weight: 253.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 133-139°
Beilstein Reference: 7703552
MDL No.: MFCD00799570
Formula:
C₁₂H₂₄B₂O₄ MW: 253,94 g/mol Pto. de fusión: 133…139 °C |
Número MDL:
MFCD00799570 Núm. CAS: 73183-34-3 |