Bis(pinacolato)diboron ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane), 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
B1964-1G
B1964-25G
B1964-5G
B1964-100G
TCIAB1964-1GEA
16
EUR
TCIAB1964-1G
TCIAB1964-25G
TCIAB1964-5G
TCIAB1964-100G
Bis(pinacolato)diboron ≥99.0% (por GC)
Bis(pinacolato)diboron
Formula:
C₁₂H₂₄B₂O₄ MW: 253,94 g/mol |
Número MDL:
MFCD00799570 Núm. CAS: 73183-34-3 Índice Merck: 14,01300 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 135.0 to 142.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |