Aluminium magnesium isopropoxide ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Magnesium aluminum i-propoxide
39320.04 39320.09 39320.18
39320.04EA 54.7 EUR
39320.04 39320.09 39320.18
Aluminium magnesium isopropoxide ≥99.95% (metals basis)
Aluminium magnesium isopropoxide
Purity: 99.95+% CAS No.: 69207-83-6 Molecular Formula: Mg[Al(OCH(CH3)2)4]2 Formula Weight: 550.53 Physical Form: Low melt crystalline mass Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 114°/0.2mm UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00070426
Formula: C₂₄H₅₆Al₂MgO₈
MW: 550,965 g/mol
Pto. Ebullición: 114 °C (0,2 mmHg)
Pto. de fusión: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070426
Núm. CAS: 69207-83-6
UN: 3181
ADR: 4.1,III