(Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L01145.06
L01145.14
L01145.06EA
110
EUR
L01145.06
L01145.14
(Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 14799-82-7
Molecular Formula: C22H22BrP
Formula Weight: 397.29
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 4068302
Formula:
C₁₄H₂₉ClNP Pto. de fusión: 178…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051878 Núm. CAS: 14799-82-7 EINECS: 238-862-7 |