(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A18882.18 A18882.30 A18882.09
A18882.18EA 247 EUR
A18882.18 A18882.30 A18882.09
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 52509-14-5 Molecular Formula: C22H22BrO2P Formula Weight: 429.30 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 186-189° MDL No.: MFCD00011966
Formula: C₂₂H₂₂BrO₂P
Pto. de fusión: 186…189 °C
Número MDL: MFCD00011966
Núm. CAS: 52509-14-5
EINECS: 257-977-3