(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)triphenylphosphonium bromide
D2164-25G
D2164-5G
TCIAD2164-25GEA
115
EUR
TCIAD2164-25G
TCIAD2164-5G
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Formula:
C₂₂H₂₂BrO₂P MW: 429,30 g/mol |
Número MDL:
MFCD00011966 Núm. CAS: 52509-14-5 EINECS: 257-977-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |