Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, PyBrOP , Bromotripyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, Bromotri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V)
302130050
302130250
ACRO302130050EA
138
EUR
ACRO302130050
ACRO302130250
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate 97%
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Formula:
C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂ MW: 466.2 g/mol Pto. de fusión: >100 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00077412 Núm. CAS: 132705-51-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥100 °C |
HPLC | ≥96.0 % |