7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
115051000
115055000
ACRO115051000EA
83.8
EUR
ACRO115051000
ACRO115055000
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Formula:
C₁₀H₁₄N₄O₄ Pto. de fusión: 160…165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005759 Núm. CAS: 479-18-5 EINECS: 207-526-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 165 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105 °C) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dried substance) |