1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
B21804.06
B21804.14
B21804.06EA
41.9
EUR
B21804.06
B21804.14
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥97%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Purity: 97%
CAS No.: 41532-84-7
Molecular Formula: C15H15N
Formula Weight: 209.29
Melting Point: 114-119°
Beilstein Reference: 153709
Formula:
C₁₅H₁₅N Pto. de fusión: 114…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082627 Núm. CAS: 41532-84-7 EINECS: 255-429-8 |