1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
T1714-25G T1714-5G T1714-100G
TCIAT1714-25GEA 106 EUR
TCIAT1714-25G TCIAT1714-5G TCIAT1714-100G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Formula: C₁₅H₁₅N
Número MDL: MFCD00082627
Núm. CAS: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b2f2ad2d9c4841c7528b870897d423f060fe633&vid=4b2f2ad2d9c4841c7528b870897d423f060fe633&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C