2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Diphenylfuran-2,5-dione
L15612.03 L15612.06
L15612.03EA 42.8 EUR
L15612.03 L15612.06
2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥98%
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 4808-48-4 Molecular Formula: C16H10O3 Formula Weight: 250.26 Melting Point: 157-160° Boiling Point: 236°/15mm MDL No.: MFCD00005521
Formula: C₁₆H₁₀O₃
MW: 250,26 g/mol
Pto. Ebullición: 236 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 157…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005521
Núm. CAS: 4808-48-4
EINECS: 225-370-2