Ionomycin ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
J62448.MX
J62448.X0
J62448.MXEA
88.9
EUR
J62448.MX
J62448.X0
Ionomycin ≥98%
Ionomycin
Formula:
C₄₁H₇₂O₉ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD06798385 Núm. CAS: 56092-81-0 UN: 1993 ADR: 3,II |