Ionomycin, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
407950-1
407950-10
407950-5
407950-1EA
230
EUR
407950-1
407950-10
407950-5
Ionomycin, Millipore®
Ionomycin
Formula:
C₄₁H₇₂O₉ MW: 709.02 g/mol |
Número MDL:
MFCD06798385 Núm. CAS: 56092-81-0 |