Ionomycin
Proveedor: Cayman Chemical
10004974-1 10004974-5 10004974-10 10004974-25
CAYM10004974-1EA 64.9 EUR
CAYM10004974-1 CAYM10004974-5 CAYM10004974-10 CAYM10004974-25
Ionomycin
Ionomycin
Formula: C₄₁H₇₂O₉
Número MDL: MFCD06798385
Núm. CAS: 56092-81-0