(R)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate, (R)-3-Boc-aminopiperidine, (R)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate
H52749.03 H52749.06
H52749.03EA 56.8 EUR
H52749.03 H52749.06
(R)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 309956-78-3 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 MDL No.: MFCD03093382
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093382
Núm. CAS: 309956-78-3