(R)-3-(Boc-amino)piperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3591-1G B3591-5G
TCIAB3591-1GEA 39 EUR
TCIAB3591-1G TCIAB3591-5G
(R)-3-(Boc-amino)piperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Número MDL: MFCD03093382
Núm. CAS: 309956-78-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74def6a8008c064036015bbfff3c6305ce1fdd00&vid=74def6a8008c064036015bbfff3c6305ce1fdd00&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +16.0 deg (C=1, EtOH)